Merck
124079
5-Bromoisatin
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.03
Beilstein:
383760
Numer MDL:
Próba
95%
mp
247-252 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
Klucz InChI
MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains isatin
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)