Przejdź do
604496
2-Methyl-1,3-butadiene-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
Synonim(y):
Isoprene-1-13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHC(CH3)=13CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.11
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥97% (CP)
contains
p-tert-butylcatechol as stabilizer
bp
34 °C (lit.)
mp
-146 °C (lit.)
density
0.681 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CC(=[13CH2])C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i2+1
InChI key
RRHGJUQNOFWUDK-VQEHIDDOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
603724486728603627
description
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
assay
≥97% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
density
0.681 g/mL at 25 °C
density
1.713 g/mL at 25 °C
density
0.667 g/mL at 25 °C
density
0.820 g/mL at 25 °C
bp
34 °C (lit.)
bp
88-90 °C (lit.)
bp
69 °C (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
-146 °C (lit.)
mp
-
mp
−95 °C (lit.)
mp
-78 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-65.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-54 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
628728-91-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)