Kluczowe dokumenty
12320
p-Benzoquinone dioxime
technical, ≥90% (TLC)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (TLC)
Postać
solid
mp
243 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear
ciąg SMILES
O\N=C1/C=C\C(C=C1)=N\O
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-7-5-1-2-6(8-10)4-3-5/h1-4,9-10H/b7-5-,8-6+
Klucz InChI
LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
1 - Explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?