Merck
122394
Sigma-Aldrich
Thiochroman-4-one
97%
Wybierz wielkość
10 G
734,00 zł
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
734,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6395 (lit.)
bp
154 °C/12 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
thioether
ciąg SMILES
O=C1CCSc2ccccc12
InChI
1S/C9H8OS/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
CVQSWZMJOGOPAV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Thiochroman-4-one was used as the starting reactant for synthesis of series of pyrazoles and isoxazoles[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Ramalingam et al.
Journal of medicinal chemistry, 20(6), 847-850 (1977-06-01)
A small series of pyrazoles and isoxazoles derived from thiochroman-4-one has been synthesized and characterized. The compounds were examined for their in vitro inhibitory activity against Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens. Among the tested compounds the pyrazole derivative from thiochroman-4-one