Merck
901001
Sigma-Aldrich
4-Methoxycarbonylcubanecarboxylic acid
≥97%
Synonim(y):
(1s,2R,3R,4s,5s,6S,7S,8r)-4-(Methoxycarbonyl)cubane-1-carboxylic acid, Pentacyclo[4.2.0.02,5.03,8.04,7]octane-1,4-dicarboxylic acid, 1-methyl ester
Wybierz wielkość
1 G
3130,00 zł
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
3130,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder or crystals
mp
181 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
OC([C@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1[C@H]5[C@@]4(C(OC)=O)[C@H]3[C@@H]52)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9(14)11-5-2-6(11)4-7(11)3(5)10(2,4)8(12)13/h2-7H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
ARRJEFLYRAVFJA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methoxycarbonylcubanecarboxylic acid is a tertiary carboxylic acid that can undergo iododecarboxylation using 1,3-diiodo-5,5-dimethylhydantoin (DIH) as both reaction initiator and iodine source under irradiative conditions. This product was previously listed as BML00136.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Metal-Free Efficient, General and Facile Iododecarboxylation Method with Biodegradable Co-Products.
Kulbitski K, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(9), 1438-1442 (2011)