Kluczowe dokumenty
116025
Mandelonitrile
technical grade
Synonim(y):
α-Hydroxyphenylacetonitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, Mandelic acid nitrile
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
współczynnik refrakcji
n20/D 1.530 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
gęstość
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
nitrile
phenyl
ciąg SMILES
OC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H
Klucz InChI
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?