Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H42O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.56
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
functional group
ester (methyl)
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C21H42O2/c1-17(2)10-7-11-18(3)12-8-13-19(4)14-9-15-20(5)16-21(22)23-6/h17-20H,7-16H2,1-6H3
InChI key
LAWJUFPULQZGLF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?