Przejdź do
79266
Trimethylphenylammonium hydroxide solution
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol, derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
Synonim(y):
Phenyltrimethylammonium hydroxide, TMAH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
848,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(OH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.22
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3917033
Concentration:
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol
Form:
liquid
Grade:
derivatization grade (GC derivatization)
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
concentration
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.2% halides (as chloride)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
General description
Trimethylphenylammonium hydroxide (TMAH) is a methylating reagent.[1]
Application
Learn more in the Product Information
Suitable for the derivatization of amino acids, n-methyl and n-aryl carbamates and fatty acids, clonidine, and substituted phenylureas.
TMAH may be used as a 0.1 mole/litre solution in methanol to determine plasma concentrations of carbamazepine and other anticonvulsant drugs, including phenobarbital, diphenylhydantoin, primidone, and mephenytoin using Gas-Liquid Chromatography.[1]
Other Notes
Reagent for n-methyl and methyl esters.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79267B3260292732
concentration
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol
concentration
~25% in H2O (1.68 M)
concentration
40 wt. % in methanol
concentration
~0.25 M in methanol
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
-
grade
-
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
impurities
≤0.2% halides (as chloride)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)