Kluczowe dokumenty
112380
Benzyl salicylate
98%
Synonim(y):
Benzyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.581 (lit.)
bp
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
Klucz InChI
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
349.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
176.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?