Przejdź do
HT90132
Crystal Violet Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.98
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.3%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
4.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Intended for use in the Gram Stain Procedure No. HT90.
Other Notes
Contains 2.3% certified crystal violet, 0.1% ammonium oxalate and 20% ethyl alcohol, SD3A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V5265C077561135
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
2.3%
concentration
1%
concentration
-
concentration
-
form
solution
form
aqueous solution
form
powder
form
powder
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crystal Violet Solution
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
100.0 °F - closed cup
flash_point_c
37.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)