Przejdź do
16558
Mieszanka alergenów zapachowych A2
40 components in tert-Butyl methyl ether, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3260,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3920,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
certified reference material, TraceCERT®
quality
40 components in tert-Butyl methyl ether
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
891315000251873
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
quality
40 components in tert-Butyl methyl ether
quality
24 components in tert-Butyl methyl ether
quality
-
quality
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
General description
Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z SI poprzez główny materiał referencyjny z NMI, np. NIST, NRC lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz swój certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
zgodnie z metodą IFRA
Application
ApplicationNote: "Allergenic Fragrance Testing - New Certified Reference Materialsand GC-FID/GC-MS Application" artykuł z AnalytixReporter issue 3</ahref="https:>.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Analit
Opis
    3-Propylidenephthalide
    α-Acetyl cedrene
    Isoeugenyl acetate
    α-Amyl-trans-cinnamaldehyde
    Amyl salicylate
    Benzaldehyde
    Benzyl benzoate
    Benzyl cinnamate
    Benzyl salicylate
    Butylphenyl methylpropional
    D-Camphor
    (+)-Carvone
    trans-Cinnamaldehyde
    Citral total
    Coumarin
    Damascenone
    α-Damascone
    (E)-β-Damascone, reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
    (E)-β-Damascone
    δ-Damascone
    Dimethylbenzylcarbinyl acetate (DMBCA acetate)
    Eugenyl acetate
    Galaxolide 1 (Hexamethylindanopyran)
    Galaxolide 2(Hexamethylindanopyran)
    Geranyl acetate
    Hexadecanolactone / Dihydroambrettolide
    α-Hexylcinnamaldehyde
    Hydroxycitronellal
    Isomethylionone alpha
    Linalyl acetate
    Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde
    Methyl salicylate
    Folione (Methyl 2-octynoate)
    Salicylaldehyde
    Terpinolene
    Vanillin
    ISO E alpha + beta+ gamma
    Zobacz wszystko (37)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-27.4 °F - closed cup
flash_point_c
-33.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
80-54-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
MoCRA brings the most significant changes to US cosmetic regulations in 80 years, requiring companies to monitor FDA updates and adopt new compliance policies.
Protokoły
IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17803-5G04061831828719