Merck
11214
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
≥98.0% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
Beilstein:
4671089
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester, ≥98.0% (TLC)
Próba
≥98.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −9±2°, c = 2% in methanol: water (4:1)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
MXWMFBYWXMXRPD-YFKPBYRVSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)