Kluczowe dokumenty
G005069
GC Analysis of Propylene Oxide Enantiomers on Astec® CHIRALDEX A-TA
suitable for GC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX A-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73003AST)
oven: 30 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 3 μL, 80:1 split
sample: peak 1: R(+)-propylene oxide
peak 2: S(-)-propylene oxide
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Komentarz do analizy
Może również zastąpić CHIRALDEX B-DP dla tej separacji.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)