Kluczowe dokumenty
8.20551
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxybutane
for synthesis
Synonim(y):
1,2-Epoxybutane, Ethyloxirane, 1,2-Butylene oxide
Wybierz wielkość
100 ML
157,00 zł
1 L
211,00 zł
2.5 L
516,00 zł
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
157,00 zł
1 L
211,00 zł
2.5 L
516,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
203-438-2
NACRES:
NA.22
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1005 hPa ( 63 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
370 °C
siła działania
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1743 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.7-19 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
63 °C/1013 hPa
mp
-130 °C
temp. przejścia
flash point -26 °C
rozpuszczalność
86.8 g/L
gęstość
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O1C(C1)CC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Efficient catalysis of CO2 cycloaddition: 1,2-Epoxybutane is utilized in the synthesis of hydroxy-rich covalent organic frameworks, proving effective in catalyzing CO2 cycloaddition. This application supports environmental sustainability efforts through the conversion of carbon dioxide into useful compounds (Pang et al., 2023).
  • Strain-release reagent synthesis: Highlighting its versatility as a chemical intermediate, 1,2-Epoxybutane is used in one-pot syntheses of strain-release reagents from methyl sulfones. This research opens new avenues in synthetic chemistry for creating novel organic compounds efficiently (Jung and Lindsay, 2022).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.831
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup