Merck
110019
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine
99%
Synonim(y):
DIPA
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
Beilstein:
605284
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
50 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
599 °F
granice wybuchowości
8.5 %
dostępność
available only in EU
współczynnik refrakcji
n20/D 1.392 (lit.)
tw
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 110 g/L at 25 °C
gęstość
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
7.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13.45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reaction of amines and acid catalysts. IV. Kinetics and mechanism of olefin formation from triethylamine and diisopropylamine on ?-alumina.
Hogan P and Pasek J.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 38(5), 1513-1521 (1973)
Synthesis of high carbon materials from acetylenic precursors. Preparation of aromatic monomers bearing multiple ethynyl groups.
Neenan TX and Whitesides GM.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2489-2496 (1988)
Koichi Mikami et al.
Chemical record (New York, N.Y.), 6(1), 1-11 (2006-02-14)
The difficulty as well as the significance of the direct generation of metal enolates of alpha-CF(3) ketones cannot be easily understood by chemists unfamiliar with F. In sharp contrast to the sunny side of non-F, hydrocarbon chemistry, F chemistry has
Decoupling deprotonation from metalation: Thia-Fries rearrangement.
Alan M Dyke et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(27), 5067-5070 (2008-05-28)
Songping Liao et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(49), 15114-15127 (2003-12-05)
Lithium diisopropylamide-mediated lithiations of N-alkyl ketimines derived from cyclohexanones reveal that simple substitutions on the N-alkyl side chain and the 2-position of the cyclohexyl moiety afford a 60,000-fold range of rates. Detailed rate studies implicate monosolvated monomers at the rate-limiting