Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 196,00 zł |
Informacje o tej pozycji
196,00 zł
Nazwa produktu
Czwartorzędowe związki amoniowe, colorimetric, 10-500 mg/L (quaternary ammonium), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
ammonium
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-500 mg/L (quaternary ammonium)
application(s)
disinfection control
compatibility
Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Method: Colorimetric with test strips, 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L, MQuant®
The MQuant® test strips can be used to check quaternary ammonium compounds, which have microbicidal properties and are mainly used in surface cleaners. Certain quaternary ammonium compounds react with an indicator, the color of which changes from yellow-green to turquoise-blue. The concentration of the quaternary ammonium compounds is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Spectroquant® test.
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
- Test strip with reduction
- Recycled aluminum tube
- Digital instruction leaflet
Learn more about the initiative: Small Changes to Test Strips for Big Impact.
Application
- Kompatybilność materiałowa detergentów i środków dezynfekujących: Bada wpływ czwartorzędowych związków amoniowych na różne tworzywa sztuczne stosowane w środowiskach opieki zdrowotnej, podkreślając ich rolę w utrzymaniu integralności materiału i skutecznej dezynfekcji (Jennings J et al., 2024).
- Superchłonny hydrożel z czwartorzędowejamoniowej gumy guar: Opisuje rozwój hydrożelu do ulepszania gleby, który wykorzystuje kontrolowane uwalnianie kwasu humusowego, podkreślając zastosowanie czwartorzędowych związków amoniowych w zwiększaniu wzrostu roślin i zrównoważenia środowiskowego (Cui S et al., 2024).
- Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń przy użyciu nowych mezoporowatych nanokompozytów: Szczegółowo opisuje zastosowanie nanokompozytów ZnO modyfikowanych czwartorzędowym amonem do usuwania zanieczyszczeń środowiska, demonstrując innowacyjne podejście do technologii oczyszczania wody i przetwarzania odpadów (Sharma A et al., 2024).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) peracetic acid | specific analyte(s) nitrite |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| compatibility Spectroquant® | compatibility MQuant®, for use with MQuant® StripScan App | compatibility - | compatibility Reflectoquant®, Spectroquant® |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1022820005 | 04022536031842 |
| 201316-25G | 04061838764270 |
| 201316-5G | 04061838764287 |
| 1179200001 | 04022536879826 |