Przejdź do
294047
cis-2,3-Epoxybutane
97%
Synonim(y):
cis-β-Butylene oxide, cis-2,3-Dimethyloxirane, cis-2-Butene oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
306,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
79770
306,00 zł
Cena katalogowa360,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
bp
60-61 °C (lit.)
mp
−84-−83 °C (lit.)
density
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H]1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
InChI key
PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
109975
description
97%
description
99%
assay
97%
assay
99%
density
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
60-61 °C (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−84-−83 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)