Kluczowe dokumenty
Z248118
Sigma-Aldrich
Nalgene® hand-operated vacuum pump
PVC body
Synonim(y):
ręczna pompa próżniowa, urządzenie dozujące ciecz
Wybierz wielkość
1 EA
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105100
NACRES:
NB.79
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PVC body
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 6132-0020
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pompa ze wskaźnikiem podciśnienia osiąga i utrzymuje podciśnienie 125 mm Hg (bezwzględne). Wyzwalacz podciśnienia wymaga tylko jednej ręki do obsługi. Regulowana szybkość uwalniania podciśnienia kontrolowana za pomocą dźwigni na pompie. Pełne ciśnienie w pustym porcie uzyskuje się w dwóch suwach.
Zdejmowana pokrywa portu wylotowego i spust uwalniają podciśnienie bez odłączania pompy od linii. Wskaźnik monitoruje podciśnienie w cm i in. Hg.
Zawiera: 2 stopy rurki Nalgene 180 o średnicy wewnętrznej1/4 cala.
Używaj do zasysania, filtracji, transferu cieczy, odpowietrzania przewodów cieczy, sprawdzania szczelności sprzętu i regulacji urządzeń sterowanych podciśnieniowo. Podczas przesyłania cieczy należy użyć pułapki powietrznej, aby zapobiec przedostawaniu się cieczy do pompy.
Pumping rate: 36 cc/stroke
Exhaust port pressure: 7 psig (0.48 bar)
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)