Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1950,00 zł
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
input
culture(s)
plasma
tissue
serum
urine
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
General description
Application
- Badania nad rakiem
- Odkrywania leków
- Badania zaburzeń metabolicznych
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Kompatybilność z systemami o wysokiej przepustowości: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description - | description 1 kit sufficient for 100 reactions (using a 1 ml cuvette), 1 kit sufficient for 480 reactions (using 96 multiwell plates) |
| detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric | detection method - |
| usage sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | usage sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | usage sufficient for 96 tests | usage kit sufficient for 100 reactions (using a 1 ml cuvette), kit sufficient for 480 reactions (using 96 multiwell plates) |
| input culture(s) | input biological sample(s) | input sample type cell lysate | input - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| relevant disease(s) cancer | relevant disease(s) gastrointestinal diseases; cancer | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?