Merck
109509
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NHNH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.05
Beilstein:
3699381
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
200-203 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NNc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
Klucz InChI
ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 2-chlorofenylohydrazyny został użyty do badania wewnętrznej oporności Mycobacterium smegmatis na fluorochinolony, stosowane w leczeniu Mycobacterium tuberculosis[1]. Może być stosowany w syntezie pirazoliny[2].
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohammad Abdel-Halim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(23), 7343-7356 (2013-10-22)
Derivatives with scaffolds of 1,3,5-tri-substituted pyrazoline and 1,3,4,5-tetra-substituted pyrazoline were synthesized and tested for their inhibitory effects versus the p53(+/+) HCT116 and p53(-/-) H1299 human tumor cell lines. Several compounds were active against the two cell lines displaying IC50 values
C Montero et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 45(12), 3387-3392 (2001-11-16)
The fluoroquinolones (FQ) are used in the treatment of Mycobacterium tuberculosis, but the development of resistance could limit their effectiveness. FQ resistance (FQ(R)) is a multistep process involving alterations in the type II topoisomerases and perhaps in the regulation of