Kluczowe dokumenty
109193
Sodium propionate
99%
Synonim(y):
Propionic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
285-286 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 1g in 1ml
alcohol: soluble 1g in 24ml at 25 °C
boiling water: soluble 1gin 0.65ml
ciąg SMILES
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?