Przejdź do
490636
Sodium propionate-13C3
99 atom % 13C
Synonim(y):
Propionic acid-13C3 sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
6310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH313CH213CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+3
Form:
solid
6310,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[Na]
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-HCULJTSZSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
660949655945570052
description
99 atom % 13C
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
mp
285-286 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium propionate-13C3
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)