Kluczowe dokumenty
10895
Ethyl 2-chloroacetoacetate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥96% (GC)
Synonim(y):
2-Cl-ACE
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Próba
≥96% (GC)
producent / nazwa handlowa
Wacker Chemie AG
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
107 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?