Przejdź do
690295
Ethyl 4-chloroacetoacetate
Arxada quality, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
4-Chloro acetoethylacetate, Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl chloroacetoacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
50 420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-317-0
Beilstein/REAXYS Number:
1761275
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
quality
Arxada quality
manufacturer/tradename
Arxada AG
impurities
≤0.04% metyl-4-chloroacetoacetate
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
115 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3
InChI key
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1807696825949733
description
Arxada quality, ≥97.0% (GC)
description
95%
description
≥97.0% (GC)
description
≥97.0% (NT)
assay
≥97.0% (GC)
assay
95%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.461
refractive index
n20/D 1.443
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 4-chloroacetoacetate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)