Kluczowe dokumenty
SYNF490258
Synthware storage flask with high vacuum valve and side arm
250 mL, valve size 0-8 mm
Synonim(y):
Synthware F490258, kolba okrągłodenna
Wybierz wielkość
1 EA
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
631,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vacuum valve)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F490258
pojemność
250 mL
250 mL
rozmiar zaworu
0-8 mm
Opis ogólny
Dostarczany z zaworem wysokiego podciśnienia z o-ringiem PTFE na końcówce i wycieraczką PTFE ("parasolem") do ochrony o-ringu Viton® na wale....
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)