Przejdź do
1286413
USP
Bursztynian frowatryptanu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Frovatriptan succinate monohydrate, Frovatriptan succinate, R-(+) 3-Methylamino-6-carboxamido-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole monosuccinate monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N3O · C4H6O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.41
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
18 480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
frovatriptan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(CCC(O)=O)=O.NC(C(C=C1)=CC2=C1NC3=C2C[C@H](NC)CC3)=O.O
InChI
1S/C14H17N3O.C4H6O4.H2O/c1-16-9-3-5-13-11(7-9)10-6-8(14(15)18)2-4-12(10)17-13;5-3(6)1-2-4(7)8;/h2,4,6,9,16-17H,3,5,7H2,1H3,(H2,15,18);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t9-;;/m1../s1
InChI key
CUETXFMONOSVJA-KLQYNRQASA-N
Gene Information
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny bursztynianu frowatryptanu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Biochem/physiol Actions
Frovatriptan jest agonistą receptora serotoninowego 5HT-1B/1D.
Frovatriptan jest agonistą receptorów serotoninowych 5HT-1B/1D stosowanym w leczeniu migreny. Frowatryptan ma wysokie powinowactwo do receptorów 5-HT(1B) i 5-HT(1D), podczas gdy powinowactwo do receptorów 5-HT innych niż 5-HT(1B/1D) jest znacznie niższe z wartością pEC50 wynoszącą 8,2 dla receptora 5-HT1B, w porównaniu z wartością pEC50 wynoszącą 6,2 dla receptora 5-HT7.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1642201BP950Y0000022
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
frovatriptan
API family
sumatriptan
API family
sumatriptan
API family
sumatriptan
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)