Merck
108367
Sigma-Aldrich
Cyclobutyl phenyl ketone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COC4H7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
bp
114-118 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
O=C(C1CCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12O/c12-11(10-7-4-8-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
Klucz InChI
MVEBDOSCXOQNAR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyklobutylofenyloketon reaguje z 2-butanolem i nadtlenkiem di-t-butylu, dając walerofenon[1].
Zastosowanie
Cyklobutylofenyloketon został użyty do badania reakcji termicznych macierzystych i podstawionych fenylem N-acylowych cyklobutyloimin[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermal Reactions of N-Acyl Phenylcyclobutylimines.
Wu PL.
J. Chin. Chem. Soc., 45, 183-188 (1998)
Some Reactions of Cyclobutylcarbinyl Radical Intermediates.
Neckers DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 31(2), 622-624 (1966)
Jose Serrano et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(2), 192-208 (2019-03-20)
1. Cyclic phenones are chemicals of interest to the USEPA due to their potential for endocrine disruption to aquatic and terrestrial species.2. Prior to this report, there was very limited information addressing metabolism of cyclic phenones by fish species and