Kluczowe dokumenty
139211
Cykloheksylofenyloketon
98%
Synonim(y):
Benzoylcyclohexane
Wybierz wielkość
405,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
405,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
55-57 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
O=C(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Klucz InChI
BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?