Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 141,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 514,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 849,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-394-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.053 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
autoignition temp.
400 °C
potency
560 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.0-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
bp
350 °C/1013 hPa
mp
99 °C
transition temp
flash point 212 °C
density
1.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1nc2c(n1)cccc2
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
InChI key
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Application
- A copper (I) coordination polymer incorporating the corrosion inhibitor 1H-benzotriazole: This study presents a novel copper (I) coordination polymer synthesized using 1H-benzotriazole, offering potential applications in corrosion inhibition (Liu et al., 2024).
- Corrosion Behavior of Aluminum-Based Materials in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Environment: This paper investigates the effect of methyl-1H-benzotriazole on the corrosion behavior of aluminum, shedding light on its potential in enhancing the durability of fuel cell components (Jahan, 2024).
- Electrocatalytic detection of Hg (II) using a platinum electrode modified with composite film: The incorporation of 1H-benzotriazole in a novel metallocyclic complex enhances its utility in the electrocatalytic detection of mercury, suggesting applications in environmental monitoring (Shoba et al., 2024).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?