Merck
105090
Sigma-Aldrich
Methylene dithiocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH2(SCN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
104-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CSCSC#N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)