Merck
N1607
Sigma-Aldrich
1,8-Naphthalic anhydride
Synonim(y):
Naphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dione
Wybierz wielkość
100 G
207,00 zł
500 G
380,10 zł
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
207,00 zł
500 G
380,10 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.17
Beilstein:
153190
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
mp
267-269 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)c2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H6O3/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(14)15-11/h1-6H
Klucz InChI
GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
521.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
272 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jean Camps et al.
American journal of dentistry, 15(5), 300-304 (2003-01-23)
To compare in vitro the efficacy of five resin-based desensitizing agents at reducing human dentin permeability and to compare their cytotoxicity. The tested hypothesis was that their different curing techniques cause variations in efficiency and cytotoxicity. Dentin slices (0.5 +/-
Stacey Sova et al.
Photochemistry and photobiology, 95(5), 1169-1178 (2019-04-18)
The ground- and excited-state interactions of β-alanine, tyrosine and l-dopa substituted 1,8 naphthalimides (NI-Ala, NI-Tyr and NI-Dopa) with lysozyme and mushroom tyrosinase were evaluated to understand the mechanism of oxidative modification. Photooxidative cross-linking of lysozyme was observed for all three
J Sauther et al.
The Journal of chemical physics, 131(3), 034711-034711 (2009-07-25)
The pi-conjugated organic molecules 3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic dianhydride, 1,4,5,8-naphthalene-tetracarboxylic dianhydride, and 1,8-naphthalene-dicarboxylic anhydride were investigated via gas phase and bulk ultraviolet photoemission spectroscopy and compared to density functional theory calculations. Values for final state effects such as intermolecular polarization were determined and
J J McFadden et al.
Biochemical and biophysical research communications, 168(1), 206-213 (1990-04-16)
In vitro metabolism of the herbicide bentazon was studied in microsomal membranes isolated from 6-day-old etiolated corn shoots. Microsomes isolated from shoots of nontreated seeds did not metabolize bentazon when assayed with NADPH or peroxides. However, microsomes isolated from shoots
C Gaillard et al.
FEBS letters, 352(2), 219-221 (1994-09-26)
In plants potentially toxic compounds are ultimately deposited in the large central vacuole. In this report we show that isolated barley mesophyll vacuoles take up the glucoside conjugate of the herbicide derivate [5-hydroxyphenyl]primisulfuron. Transport is stimulated by Mg-ATP and is