Merck
104361
Sigma-Aldrich
Tetrafluorohydroquinone
95%
Synonim(y):
2,3,5,6-tetrafluorobenzen-1,4-diol, 2,3,5,6-tetrafluorohydrochinon, Tetrafluoro-1,4-dihydrochinon
Wybierz wielkość
5 G
438,00 zł
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
438,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6F4-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
mp
172-174 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11/h11-12H
Klucz InChI
ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Mao et al.
Free radical biology & medicine, 147, 150-158 (2019-12-21)
Penicillamine has been widely-used clinically as a copper-chelating drug for the treatment of copper-overload in Wilson's disease. In this study, we found that penicillamine provided marked protection against cytotoxicity induced by tetrachlorohydroquinone (TCHQ), a major toxic metabolite of the well-known