Merck
102911
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
98%
Synonim(y):
sec-Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(SH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.19
Beilstein:
1718766
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
142 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
84.6-85.2 °C (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)