Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 137,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł |
20 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
137,00 zł
vapor pressure
38 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
potency
925 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-9.3 % (v/v)
bp
105 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
transition temp
flash point 7 °C
solubility
35 g/L (experimental)
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.738 - 0.740
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay - |
| solubility 35 g/L (experimental) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 105 °C/1013 hPa | bp - | bp 168-171 °C | bp 194 °C/1013 hPa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dipropyloamina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
44.6 °F - closed cup
flash_point_c
7 °C - closed cup