Formularz
prepacked column
opakowanie
pkg of 6 ea
metody
LPLC: suitable
rozmiar
1 mL
powierzchnia
800-900 m2/g
Matryca
styrene-divinylbenzene, spherical, reagent grade
grupa aktywna macierzy
polymer
średnia wielkość cząstek
120 μm
wielkość porów
110-175 Å pore diameter
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Empty Rezorian tubes are available, and we may custom prepare Rezorian cartridges for your application - please inquire through Technical Service at [email protected].
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)