C9263
Collagenase from Clostridium histolyticum
Type V, ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
Synonim(y):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
powder
aktywność właściwa
≥1 FALGPA units/mg solid
>125 CDU/mg solid
masa cząsteczkowa
113-114 kDa
rozpuszczalność
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Komentarz do analizy
produkt powiązany
substrat
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.