Merck
实验室透析和渗滤设备
每次的蛋白质制备都是独一无二的。使用设计完美的透析或渗滤设备,给予您的制备应得的特殊处理。我们的工具旨在温和地处理样品,同时防止沉淀或浓度过高。请从我们的透析管和渗滤设备系列中选择您所需的理想产品,用于快速有效的脱盐,缓冲交换,并从蛋白质和其他生物分子样品中去除污染物和杂质。 
将透析管置于装有交换缓冲液的浴槽或储液器中,即可借助被动扩散作用进行缓冲液交换和脱盐。渗滤是一种使用超滤方式进行缓冲液交换的技术,可通过所谓的“洗出”工艺去除盐和微溶质。  
上述两种方法均借助多孔半透膜选择性扩散进行分离,在允许小分子(包括溶剂、盐和小分子代谢物)透过的同时,阻止大分子(如蛋白质)通过。 
  • 推荐采用透析管进行中小规模透析(10 µL-15 mL 样品体积)。  
  • 离心超滤装置利用离心压力推动溶质缓缓通过滤膜,可渗滤 0.5 mL至15 mL的生物样品。  
  • 如果样品体积超出此范围,可使用搅拌式超滤杯连续渗滤最多 400 mL 生物和环境样品,并可选配外置800 mL储液罐以扩大渗滤容量。
产品
按相关性排序
显示238的1-20
变更视图
显示238的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
透析管
D-Tube™透析管可轻松透析蛋白质或核酸样品。这些装置采用带盖离心管形式的透析膜窗口,可高效缓冲液交换,去除尿素、表面活性剂、盐和其他微量元素。D-Tube™透析管采用双层膜设计,可将样品分散于较大面积上,因而可在2-5小时内完成透析。
  • 这种透析管易于操作,可用于缓冲液交换以及尿素和表面活性剂去除
  • 多种规格可选,包括Mini (10-250 µL)、Midi (50-800 µL)、Maxi (100 µL - 3 mL)和Mega(10、15或 20 mL)
  • 防漏设计 - 无需夹具或打结
  • 无需针头上样或取出样品。只需用标准移液器吸头加入样品即可。
  • 螺帽设计,方便轻松开闭
  • 高样品回收率 (>90%)
Amicon®离心式超滤装置
Amicon®离心式超滤器可进行快速的脱盐、缓冲液交换和渗滤0.5 mL -15 mL样品,样品回收率高。Amicon®离心式超滤装置使用 Ultracel® 再生纤维素 (RC) 膜进行温和超滤,并提供3 kDa、10 kDa、30 kDa、50 kDa和100 kDa标称分子量限值(NMWLs) 选择。
  • 适用于0.1 mL-15 mL中小体积样品超滤
  • 低吸附膜和聚丙烯外壳,可实现> 90%的样品回收率
  • 短短10分钟即可完成超快速样品处理
  • 兼容多种pH 1至9有机溶剂和水溶液
搅拌式超滤杯
搅拌式超滤杯利用高流速下的加压超滤(pUF)功能处理大量样品,可实现快速渗滤和缓冲液交换。气压直接施加在超滤杯上进行过滤。
Amicon® 搅拌式超滤杯
  • 针对0 mL至400 mL样品体积提供了三种规格,并可选装外置800 mL储液罐以扩展渗滤容量
  • 利用磁力搅拌轻柔地处理样品,最大限度减少极化和剪切变性
  • 高流速,可快速渗滤
  • 可重复使用、高温高压灭菌
耐溶剂型搅拌式超滤杯
  • 适于需要溶剂相容性的应用
  • 硼硅酸盐玻璃筒和PTFE组件,具有广泛兼容性
  • 可装膜后高温高压灭菌
  • 顶板开口方便直接取放成分,无需拆卸
  • 组件少,更易清洁和组装
适用于搅拌式超滤杯的圆片型滤膜
圆片型滤膜适用于搅拌式超滤杯缓冲液交换、脱盐和渗滤。此类超滤膜有两种材质:Ultracel®再生纤维素和Biomax® 聚醚砜(PES)。这类滤膜都有多个不同的孔径和直径可供选择。
  • 建议使用Ultracel®再生纤维素超滤膜对稀释溶液进行浓缩或脱盐。Ultracel®滤膜亲水、紧致的微结构保证了对蛋白、DNA或其他大分子的最高截留率和最低吸附率。
  • 建议使用Biomax®PES超滤膜对高浓度大体积的样品(例如血清、血浆或经调整的组织培养基)进行浓缩或脱盐。