主要文件
UFC8030
Millipore
Amicon® Ultra离心超滤管,30 kDa MWCO
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
别名:
离心浓缩器,30 kDa MWCO,4 mL样品体积
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
製造商/商標名
Amicon® Ultra
參數
4 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
124 mm (4.88 in.)
直徑
17.3 mm
過濾面積
3 cm2
容積
4 mL
孔徑
30 kDa MWCO
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Amicon® Ultra 4 mL离心装置与Ultracel® 30,000 Dalton分子量截止滤波器提供快速超滤,以及可靠的大分子保留。例如,1 mg/ml初始浓度下的卵白蛋白(45 kDa)保留率为>90%。
垂直设计和有效的膜表面积提供了快速的样品处理,高样品回收率(通常大于90%的稀起始溶液),以及80倍浓度的处理能力。垂直设计最大限度地减少了溶质极化和随后的膜污染,过滤装置中的物理永停点可防止纺丝干燥和潜在的样品损失。
使用移液器从过滤装置的样品库中收集浓缩液,同时将超滤液收集在所提供的离心管中。该装置可在摆动斗中旋转,也可在定角转子中旋转。Amicon® Ultra 15 mL过滤器采用垂直膜设计和永停点,可在短旋转时间内提供最高回收率。
應用
  • 采用30,000 Dalton分子量截止超滤®膜进行超滤。
  • 含抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品的浓度。
  • 纯化在组织培养提取物或细胞裂解液中发现的大分子成分,并在HPLC分析之前去除蛋白质。
  • 从柱洗脱液稀释或预先纯化的蛋白质的浓度。
  • 脱盐,缓冲液更换和蛋白质透析。
  • 体积排阻和蛋白质分离。
特點和優勢
  • 使用30 kda NMWCO的Ultracel®再生纤维素膜提供大于90%的保留回收率。
  • 垂直膜减少了超快旋转时间(快至5分钟)的浓度极化。
  • 热封膜减少了下游的可提取物。
  • 100%完整性测试,确保可靠性能。
  • 半透明外壳和体积刻度便于样品监测。
  • 直接移液器进样,省去了回收浓缩液的处理步骤。
  • 80–100X高浓缩系数。
外觀
色码:透明,带有粉色盖
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
商品
纳米颗粒纯化和生产中过滤方法和滤膜的选择。
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
实验方案
Biomarkers play an essential role in the drug discovery and development process.
Biomarkers play an essential role in the drug discovery and development process.
Biomarkers play an essential role in the drug discovery and development process.
Biomarkers play an essential role in the drug discovery and development process.
查看所有结果