Merck
主页产品蛋白生物学蛋白质样品制备Laboratory Concentration Devices
Laboratory Concentration Devices
下游分析要求蛋白质、核酸、病毒微粒和其他生物分子以天然形式、适当浓度溶解。通过超滤方法可去除过量液体或缓冲液,温和有效地浓缩生物或环境样品。现有多种超滤装置可高回收率快速浓缩蛋白质和其他生物分子。
  • 离心过滤器用于浓缩蛋白质、抗体和其他生物分子(体积< 0.5 mL – 70 mL )
  • 搅拌式超滤杯用于浓缩大量蛋白质、抗体以及生物和环境样品(体积50 mL – 800 mL)
  • 临床样品浓缩器 用于浓缩血清、血浆、尿液和其他临床样品
用于蛋白质浓缩的离心过滤装置
离心超滤装置利用离心力驱动溶质和液体缓缓流经半透膜,快速浓缩中小体积样品中的蛋白质、抗体和其他生物分子。
Amicon®离心式过滤器
使用任何可以容纳1.5 mL离心管的离心机,利用低结合Ultracel® 再生纤维素(RC)或Biomax® PES滤膜,简单而高效地对多肽、蛋白质和基因组DNA溶液进行浓缩和脱盐。
  • 样品体积≤0.5 mL
  • 典型回收率 > 95%,即使对稀释溶液也是如此
  • 反向旋转可最大化回收率,即使对最小的样品也是如此
  • 能在标准微量离心管中方便地储存滤液或浓缩样品。
  • 浓缩因子到达100X
Ultrafree®离心式过滤器
Ultrafree®-MC和Ultrafree®-CL离心过滤器可用于从含水和溶剂型样品中除去颗粒物和沉淀物。利用这些快速过滤装置,可实现高可重复性的样品回收。
  • 样品体积0.5 mL – 2 mL
  • 蛋白质和核酸溶液的澄清、过滤和灭菌
  • 高回收率Durapore® (PVDF) 和亲水性PTFE滤膜
  • 从0.1到0.5µm的五种不同孔径
  • 灭菌和未经灭菌的选择
  • 快速过滤和高可重复性性能
Amicon®Ultra离心式蛋白浓缩器
Amicon® Ultra离心式过滤器能快速处理样品,而且通过超滤作用,即使是对稀释样品,也有很高的样品回收率。Amicon® Ultra离心式过滤器的这一独特性能,能为敏感的下游应用进行最快、最有效地浓缩。
  • 样品体积0.5 mL - 15 mL
  • 利用低结合的 Ultracel®再生纤维素(RC)滤膜和聚丙烯外壳,具有>90%的样品回收率
  • 快速处理时间(10-30分钟)
  • 止动技术防止过度离心时可能出现样品干涸现象
  • 反向离心可使蛋白质回收率最大化,特别是针对小的稀释样品,不会产生移液失误问题
Centricon®Plus-70离心式过滤器
Centricon® Plus-70离心式过滤器是一种设计用于快速处理15至70 mL生物水溶液的装置。Centricon® 过滤器只需短短25分钟即可将大多数70mL溶液浓缩至350μL。样品通常根据样品类型和起始样品体积,在50X至200X范围内浓缩。这些装置替代透析、冻干或沉淀技术的便捷选择。
  • 样品体积15 mL – 70 mL
  • 典型回收率>90%
  • 低滞留体积
  • 聚丙烯外壳最大程度地减小结合
  • 真正的止动设计,避免过度离心时可能出现样品干涸现象
  • 浓缩脱盐色谱柱洗出液
  • 浓缩单克隆抗体
  • 从培养上清液中浓缩蛋白质或病毒
  • 澄清组织匀浆和细胞裂解物
用于大量样品浓缩的搅拌式超滤杯
搅拌式超滤杯利用高流速下的加压超滤(pUF)功能处理大量样品,以快速浓缩蛋白质、病毒微粒及其他生物和环境样品。
Amicon®搅拌式超滤杯
Amicon®搅拌式超滤杯除了能够对高达10%大分子溶质浓度的溶液进行高流速操作之外,还能用来进行快速浓缩,或脱盐后在同一装置里再进行浓缩。对于蛋白质浓缩,气压直接施加在超滤杯上。高于滤膜的标称截留分子量(NMWCO)的溶质保留在滤杯中,而低于截留分子量的水和溶质进入滤液并流出滤杯。
  • 针对50mL至400 mL样品体积提供了三种操作规格,并可选装外置800 mL储液罐以扩展渗滤容量
  • 使用 Ultracel® RC (再生纤维素), Biomax® PES (聚醚砜), 或 Durapore® PVDF圆片型超滤膜
  • 用于蛋白质、酶、抗体和病毒等大分子溶液的浓缩、渗滤和缓冲液交换
  • 轻柔的磁搅拌可以最大程度地减小浓差极化和剪切变性。
  • 所有搅拌式过滤器都可以进行高压高温灭菌。
  • 能够对高达10%大分子溶质浓度的溶液进行高流速操作
耐溶剂搅拌式过滤杯
Millipore® 耐溶剂型搅拌式过滤杯由不锈钢和硼硅酸盐玻璃制成,适用于需要与溶剂相兼容的应用。它可为在高压下对高达300mL体积的样品进行浓缩或脱盐提供快速有效的手段。
  • 样品体积75 mL - 300 mL
  • 涉及有机溶剂的蛋白质脱盐、纯化和浓缩应用
  • 硼硅酸盐玻璃筒和PTFE组件,具有广泛兼容性
  • 可装膜后高温高压灭菌
  • 顶板开口方便直接取放成分,无需拆卸
  • 组件少,易于清洁和组装
临床样品浓缩
Centrifree® 离心式过滤器
Centrifree®离心式过滤器设计时考虑了临床实验室的需求。这些设备通过超滤法快速有效地分离少量(0.15–1.0 mL)血清、血浆和其他生物样品中的游离蛋白结合的小分子溶质。不经稀释,且不发生生理pH值、离子组成、或游离小分子溶质溶度的变化,几分钟内即可完成精准分离。这些设备采用低吸附率的亲水滤膜和无增塑剂的O型环,以确保极高的回收率。
  • 样品体积0.15 mL – 1.0 mL
  • 血清、血浆和其他生物样品中游离小分子溶质的分离
  • 检测游离态的治疗药物、睾丸素、甲状腺素等。
  • 结合研究
  • 新药调查
  • 脱蛋白作用
Minicon® 用于临床样品的静置浓缩仪
Minicon® 浓缩仪是一种未经灭菌的一次性多孔超滤装置,用于临床样本如尿液、脑脊液(CSF)或其他生物溶液中的大分子浓缩。这种浓缩仪无需额外设备,且可在无人值守的情况下操作,全世界的研究人员和临床实验室都将其作为提高后续检测灵敏度的准备步骤。
  • 临床样品体积2.5 mL – 5 mL
  • 在电泳或免疫电泳分析之前,浓缩尿液和脑脊液用以强化表明异常或病理状态的蛋白质(如尿液中的Bence Jones蛋白质)。
  • 静态浓缩仪,无需配件
  • 吸附剂将溶剂和盐拖拽出超滤器,从而浓缩样品