Merck
FLAG® 标签蛋白纯化
实验室场景特写。焦点是蓝色移液器将一滴液体加入装有部分粉色液体的小玻璃管中。背景虽然糊化,但能看出有各种实验设备或容器。
FLAG® 标签使对重组融合蛋白进行精确检测和强力纯化成为可能,并在从结合到活性分析等众多下游应用中具有可靠功用。FLAG® 表位标签是一种短链亲水8-氨基酸肽(DYKDDDDK 标签),易于为肠激酶所剪切。由于FLAG® 标签尺寸小,且具有亲水特性,因此其通常依附于融合蛋白的表面,对融合蛋白的功能、分泌以及运输影响极小。不论您最终应用是什么,我们都有相关工具来表达、提纯和检测FLAG® 融合蛋白。 
概要
产品
按相关性排序
显示27的1-20
变更视图
显示27的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 27 结果的1-20
页码 1 来自 2
黄色背景下有紫色圆圈和线条连成的图案。设计看起来像简化的分子结构或网络示意图,说明相互连接或关联作用。
FLAG® 标签蛋白表达
我们的FLAG® 标签蛋白表达组合包括用于重组融合蛋白在细菌和哺乳动物系统中高效表达的载体。SnapFast™ 载体技术使您能够轻松将意向基因从一个载体移向另一个载体,从而进行更为高效且成本效益更高的克隆。
  • 标准FLAG® 肽标签(序列:DYKDDDDK)是一个拥有最小位阻风险或对蛋白质溶解度的负面影响风险最小的小标签。
  • 3xFLAG® 标签序列融合三个串联FLAG®表位标签,其对融合蛋白的检测能力大为增强(高达200X)。
鲜艳的黄色背景中央有一个紫色的圆角正方形。正方形内有三个对称设计的水平箭头:最顶端的指向左右,中间的指向两侧,底部指向同顶端箭头。竖直线从上到下穿过箭头,划成对称两半。圆形、菱形的几何图案围绕在箭头周围。
FLAG® 标签蛋白纯化
我们提供各种琼脂糖亲和纯化凝胶、磁珠、纯化试剂盒和涂层板,用于分离和提纯FLAG® 标签蛋白。
  • 琼脂糖亲和凝胶使用与珠状琼脂糖交联的anti-FLAG®抗体进行融合标签蛋白的纯化。其适用于小规模到大规模的纯化,且这些树脂适合重力流柱纯化。
  • Anti-FLAG® M2磁珠用于提纯重组融合标签蛋白,其使用磁性支架或平台来分离磁珠和蛋白质,以便进行快速加工。
  • Anti-FLAG®高灵敏度 M2 涂层 96 孔板适于表达筛选、蛋白质互作研究以及ELISA分析。
黄色背景上有紫色的艺术线条,组合成像字母“K”的形状。设计简单,只用了利落的线条,没有其他装饰。
FLAG® 标签蛋白检测
FLAG®和3xFLAG™标签包括高度特异性的anti-FLAG®单克隆抗体以及多克隆抗体和结合物的结合位点,用于ELISA、印迹应用、免疫荧光、免疫细胞化学、免疫组织化学(IHC)、印迹和流式细胞术。
  • M2 anti-FLAG®抗体可结合N-端FLAG®、C-端FLAG®和Met-FLAG®融合蛋白。
  • M1 anti-FLAG®抗体结合具有钙离子依赖性,且对FLAG®标签的N-端具有特异性。
  • M5 anti-FLAG®抗体可结合N-端FLAG®、C-端FLAG®和Met-FLAG®融合蛋白。
 小鼠产生的单克隆anti-FLAG®M1抗体小鼠产生的单克隆anti-FLAG®M2
抗体
小鼠产生的单克隆anti-FLAG®M5抗体
货号F3040F1804F3165F4042
克隆M1M2M2M5
免疫原序列DYKDDDDKDYKDDDDKDYKDDDDKDYKDDDDK
抗体纯化方法使用蛋白质A琼脂糖纯化使用专营的FLAG®肽标签纯化使用蛋白质A琼脂糖纯化使用蛋白质A琼脂糖纯化
KD53.4 nM9.3 nM9.3 nM不可用
特异性高特异性仅在位于游离N-端识别 FLAG® 表位。在N-端、Met-N-端、
C-端或任何 FLAG®融合蛋白的内部位置识别 FLAG®序列。
对Met-N FLAG®融合蛋白的明显识别。与N-或C-端融合蛋白的弱结合。
灵敏度使用点杂交法检测到1 ng的FLAG-BAP™融合蛋白使用点杂交法检测到2 ng的蛋白使用点杂交法检测到<1 ng的Met-FLAG®融合蛋白
推荐:推荐用于在哺乳动物、植物和细菌表达系统中FLAG®融合蛋白的检测。非常有利于亲和纯化。不推荐用于在细胞质表达蛋白的检测。目标蛋白质在 大肠杆菌,
植物或哺乳动物的
的粗细胞裂解物上表达的蛋白质印迹法检测。
目标蛋白质在哺乳动物和果蝇的粗细胞裂解物上表达的蛋白质印迹法检测。尤其有利于细胞质表达Met-FLAG融合蛋白的检测。不推荐用于融合蛋白在大肠杆菌中表达的检测。
应用*IP, IC, WB, EIAIP, IC, WB, EIAIP, IC, WB, EIAWB
特殊要求:结合需要钙离子。(复合物在没有钙离子的情况下会分解)N/AN/AN/A
*IP=免疫沉淀;IC=免疫化学,WB=蛋白质印迹,EIA=酶联免疫吸附试验(ELISA)
抗体 & 结合特性
ANTI-FLAG M1
小鼠
IgG2b MAb
ANTI-FLAG M2
小鼠
IgG1 MAb
ANTI-FLAG
M5
小鼠
IgG1 MAb
未加工的N-端FLAG融合蛋白:
信号肽 - FLAG - 蛋白
-+未确定
Met-N-端FLAG融合蛋白:
Met - FLAG - 蛋白
-+++
N-端FLAG融合蛋白:
FLAG - 蛋白
++
内部 FLAG 肽:
蛋白 - FLAG - 蛋白
-+未确定
C-端FLAG融合蛋白:
蛋白 - FLAG
-+
钙依赖性结合
(复合物在含EDTA的缓冲液中分解)
+--
相关资源
  • Brochure: Refine Protein Preparation
    Today, researchers are challenged to create high quality samples for meaningful protein analysis, often using cumbersome traditional sample preparation methods. With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, Merck is constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
  • User Guide: FLAG - Proven System for Detection and Purification of Proteins
    The FLAG Expression System is an established way to express, purify, and detect recombinant fusion proteins. FLAG and 3×FLAG® have proven utility in numerous applications such as Western blotting, immunocytochemistry, immunoprecipitation, flow cytometry, protein purification, and in the study of protein-protein interactions, cell ultrastructure, and protein localization. These small hydrophilic tags facilitate superior detection and purification of recombinant fusion proteins when using our highly specific and sensitive ANTI-FLAG® antibodies.
  • Application Note: EZview™ Red Protein A and ANTI-FLAG® M2 Affinity Gels - Immunoprecipitation with Enhanced Visibility Affinity Beads
    The strength and specificity of interactions between biomolecules have been exploited for years in biochemical research. Affinity-based protein purification techniques have been used extensively to isolate and purify specific proteins or classes of proteins from complex biochemical mixtures, such as cell lysates..