材料
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
製造商/商標名
Amicon® Ultra
參數
15 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
12.1 cm (4.807 in.)
直徑
2.97 cm
過濾面積
7.6 cm2
容積
15 mL
孔徑
3 kDa MWCO
運輸包裝
ambient
一般說明
垂直设计和可用膜表面积实现了快速的样品处理、高样品回收率(稀释起始溶液通常大于 90% )和 80 倍浓缩能力。垂直设计可最大程度减少溶质极化和随后的膜污染,过滤设备中的物理止动装置(physical deadstop)防止旋转至干燥和潜在的样品损失。
用移液管从过滤设备样品储罐中收集浓缩物,将超滤液收集在随配的离心管中。该设备可以在摇摆斗或固定角转子中旋转。Amicon ®Ultra 15 mL 过滤器采用垂直膜设计和止动装置(deadstop),可在较短的旋转时间内达到最高的回收率。
應用
- 采用截留分子量为 3,000 道尔顿的 Ultracel ®膜进行超滤。
- 浓缩含有抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品。
- 纯化组织培养提取物或细胞裂解物中的大分子成分,在 HPLC 之前去除蛋白质。
- 浓缩柱洗脱液中的稀释或预纯化的蛋白质。
- 脱盐、缓冲液交换和蛋白质透析。
特點和優勢
- 截留分子量(NMWCO)为 3 kDa 的 Ultracel ®再生纤维素膜可实现大于 90% 的截留物回收率。
- 垂直膜减少了浓度极化,实现超快旋转时间(快至 10-15 分钟)。
- 热封膜可最大程度减少下游可萃取物。
- 100% 经过完整性测试,性能可靠。
- 半透明外壳和体积刻度方便样品监测。
- 移液器直接移取样品消除了回收浓缩物的处理步骤。
- 80–100X的高浓缩因子。
外觀
法律資訊
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
其他客户在看
商品
纳米颗粒纯化和生产中过滤方法和滤膜的选择。
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
相关内容
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
浓缩你的蛋白质,别失去它。使用Amicon® Ultra过滤器进行浓缩,能可靠回收蛋白质。