Merck
抗体蛋白纯化
单克隆和多克隆抗体是基础研究和新药发现的常用工具。抗体类生物制剂在新治疗制剂中的占比也在不断上升。利用蛋白A、蛋白G和蛋白L交联介质进行亲和色谱分析在实验室级、工艺级和工业级纯化蛋白分离和生产工作流程中发挥着重要作用。 
了解更多
琼脂糖珠和亲和凝胶
琼脂糖珠和亲和凝胶可让蛋白A或蛋白G交联到琼脂糖珠上,从而纯化抗体。这类树脂适于各类大小规模的纯化,例如重力流柱纯化、批量低速离心处理以及低压色谱流程。EZview™亲和凝胶掺入了一种红色染料,让用户可以轻松区分沉淀物与上清液区,减少批量纯化过程中的蛋白质损失。免疫沉淀试剂盒包含亲和凝胶、微量离心柱和裂解试剂,专用于从免疫沉淀物中最大程度回收蛋白质。
Fast Flow Sepharose™和Fast Flow琼脂糖树脂
Fast Flow Sepharose™和Fast flow琼脂糖采用比标准琼脂糖珠树脂承压能力更高的高度交联琼脂糖珠或凝胶。非常适合快速液相色谱 (FPLC) 蛋白纯化方法,建议用于大中规模抗体纯化。
PureProteome™ 磁珠系统
PureProteome™蛋白A、蛋白G和蛋白A / G磁珠可用于从血清、血浆或细胞培养上清液样品等复杂基质中快速、可重现地纯化免疫球蛋白。只需利用磁力架或磁力平台从洗涤和洗脱成分中分离磁珠,即可纯化出蛋白。此系统同时适合单微量离心管的低通量应用或全自动的高通量应用。
Cytiva™ Amersham色谱柱和填料
现有多种Cytiva™ Amersham色谱填料可从不同来源纯化单克隆和多克隆抗体。
  • GraviTrap™色谱柱是填料重力流色谱柱,可从细胞培养上清液及生物体液中快速、高效地手动纯化单克隆和多克隆抗体及抗体片段。
  • SpinTrap™ 色谱柱是一次性填料离心色谱柱,用于简单的小规模抗体纯化或特定蛋白质富集。
  • HiTrap™ HP色谱柱预填料蛋白A或蛋白G Sepharose™高效树脂,适用于常规制备级纯化各类单克隆和多克隆抗体(如人IgG)。HiTrap™ MabSelect 色谱柱预填料MabSelect树脂(生物工艺填料),可从大量样品中捕获单克隆抗体 (Mabs)。
  • MultiTrap™ 96孔滤板可采用适合离心或真空过滤、手动或自动化系统的96孔过滤板,快速、可靠地小规模纯化抗体或富集目标蛋白。
  • HiScreen™ Capto L色谱柱预填料Capto L(生物工艺亲和色谱树脂),可用于捕获抗体和抗体片段,如Fab片段、单链可变区片段(scFv)和结构域抗体 (Dabs)。HiScreen™ Capto L色谱柱可用于工艺开发平台。这类色谱柱是方法优化和参数筛选的绝佳选择。
  • HiScreen™ MabSelect™ 色谱柱预填料MabSelect™树脂,是来自Cytiva的工艺开发平台的一部分。MabSelect™树脂是一种生物工艺树脂,可从大量样品中捕获单克隆抗体。这类色谱柱是单克隆抗体捕获方法优化和参数筛选的绝佳选择。
  • Protein A和 Protein G Mag Sepharose™填料由基于琼脂糖的磁珠组成,可通过免疫沉淀或pull-down作用简化目标蛋白富集,适于从血清和细胞上清液中快速、小规模纯化和筛选单克隆和多克隆抗体。
  • GammaBind和GammaBind Plus Sepharose™是蛋白G亲和色谱树脂,可纯化各物种的免疫球蛋白(IgGs),适于从任意生物体液或细胞培养基中分析和纯化各类和亚类免疫球蛋白,以及免疫球蛋白片段。这种树脂非常适合免疫沉淀程序。
  • Protein A和Protein G Sepharose™、Sepharose™ Fast Flow、Capto L和MabSelect™树脂也可单独用于除垢程序。
蛋白A/蛋白G/蛋白L的免疫球蛋白亲和