物料
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Amicon®
包装
pkg of 24 pkg
pkg of 500 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
制造商/商品名称
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
参数
0.5 mL sample volume
技术
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
长度
4.99 cm (1.96 in.)
直径
10.8 mm
过滤面积
1 cm2
体积
0.5 mL
工作体积
≤500 μL
0.5 mL
孔径
3 kDa MWCO
环保替代产品分类
运输
ambient
一般描述
垂直设计和可用膜表面积实现了快速的样品处理、高样品回收率(稀起始溶液通常大于 90%)和 30 倍浓缩能力。垂直设计可最大程度减少溶质极化和随后的膜污染,过滤设备中的物理止动装置防止旋转至干燥和潜在的样品损失。收集滤液后,简便的反向旋转步骤可高效回收浓缩的样品(被截留的物质)。
Amicon® Ultra-0.5 设备是以非无菌形式提供,仅供一次性使用。Amicon ®Ultra 0.5 mL 过滤器采用垂直膜设计和反向旋转功能,具有良好的性能和较低的旋转时间。
应用
- 采用截留分子量为 3,000 道尔顿的 Ultracel ®膜进行超滤
- 浓缩含有抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品
- 纯化组织培养提取物或细胞裂解物中的大分子成分,去除引物,反应混合物中的连接子或大分子标签,在 HPLC 之前去除蛋白质
- 脱盐、缓冲液交换和蛋白质透析。
特点和优势
- 截留分子量(NMWCO)为 3 kDa 的 Ultracel ®再生纤维素膜可实现大于 90% 的截留物回收率。
- 将500 μL 浓缩为15 μL
- 浓缩因子 25x 至 30x
- 高样品回收率(稀起始溶液大于 90% )
- 加工时间快:10至30分钟
- 反向旋转能力带来一致的回收率
外形
法律信息
其他客户在看
商品
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
市售蛋白标记试剂盒让研究人员可以灵活定制自己的免疫检测panel。
Amicon Pro 让蛋白纯化更简单。此系统可提供一致的样品制备,可实现更可靠的蛋白回收率、同时保证纯度、简化数据生成。
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
实验方案
如要从少量(0.5-10 mL)样品中纯化抗体,推荐使用Amicon® Pro纯化系统。
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
连续洗滤法清除蛋白或核酸样品中的去垢剂,即在过滤的同时连续补加不含去垢剂的缓冲液,保持样品体积恒定。
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.