Merck
所有图片(4)
文件
UFC8010
Millipore
Amicon® Ultra过滤器,10 kDa MWCO
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
别名:
离心浓缩器,10 kDa MWCO,4 mL样品体积
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
製造商/商標名
Amicon® Ultra
參數
4 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
124 mm (4.88 in.)
直徑
17.3 mm
過濾面積
3 cm2
容積
4 mL
孔徑
10 kDa MWCO
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Amicon® Ultra 4 mL离心装置与Ultracel® 10,000 Dalton分子量截止滤波器提供快速超滤,以及可靠的大分子保留。例如,0.25 mg/ml初始浓度下的细胞色素C (12.4 kDa)保留率为>95%。
垂直设计和有效的膜表面积提供了快速的样品处理,高样品回收率(通常大于90%的稀起始溶液),以及80倍浓度的处理能力。垂直设计最大限度地减少了溶质极化和随后的膜污染,过滤装置中的物理永停点可防止纺丝干燥和潜在的样品损失。
使用移液管从过滤装置的样品库中收集浓缩液,同时将超滤液收集在所提供的离心管中。该装置可在摆动斗中旋转,也可在定角转子中旋转。Amicon® Ultra 15 mL过滤器采用垂直膜设计和永停点,可在短旋转时间内提供最高回收率。
應用
  • 采用10,000 Dalton分子量截止超滤®膜进行超滤。
  • 含抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品的浓度。
  • 纯化在组织培养提取物或细胞裂解液中发现的大分子成分,并在HPLC分析之前去除蛋白质。
  • 从柱洗脱液稀释或预先纯化的蛋白质的浓度。
  • 脱盐,缓冲液更换和蛋白质透析。
  • 体积排阻和蛋白质分离。
特點和優勢
  • 使用10 kda NMWCO的Ultracel®再生纤维素膜提供大于90%的保留回收率。
  • 垂直膜减少了超快旋转时间(快至5分钟)的浓度极化。
  • 热封膜减少了下游的可提取物。
  • 100%完整性测试,确保可靠性能。
  • 半透明外壳和体积刻度便于样品监测。
  • 直接移液管进样,省去了回收浓缩液的处理步骤。
  • 80–100X高浓缩系数。
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
实验方案
Accurate measurement of specific proteins in urine is important for diagnosing and managing diseases.
有了Amicon® Ultra标准式离心超滤管,不再需要对样品进行稀释,只要经过几轮洗滤操作,就能有效去除抗体标记反应中的未结合标记物。
Using a standard Amicon® Ultra centrifugal filter, a few rounds of diafiltration can efficiently remove unincorporated label from an antibody labeling reaction without diluting the sample.
准确测定尿液蛋白对于疾病诊断和管理至关重要。
查看所有结果