Merck
印刷电子材料
研究人员拿着一台印刷电子器件。
印刷电子技术涉及使用印刷技术生产超薄、轻便、柔性、大面积的电子器件。它在印刷工艺中将电子器件直接整合。例子包括:薄膜晶体管(TFT)、有机发光二极管(OLED)、传感器、柔性显示器、太阳能电池和其他俘能设备、射频识别(RFID) 标签、电池和其他储能材料。印刷电子是一个快速增长的研究领域,在汽车工业、消费电子、智能建筑、智能包装、医疗保健和物联网(IoT)中都得到了应用。  
我们提供各种印刷用墨水以及作为电子印刷设备构建块的底物。 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
可印刷油墨
我们的可印刷油墨具有特定的流变特性,可以分为三大类:导体、半导体和介电材料。胶体油墨溶液图案化所用的沉积技术使得喷墨印刷、丝网印刷、凹版印刷、狭缝模版印刷、气溶胶喷射印刷等过程中的结构具有所需的厚度和分辨率。每种技术都需要适当调整不同的油墨参数组,例如粘度、表面张力、电导率以及溶剂与底层材料的相容性,以获得具有一致性的印刷过程。
导电油墨
我们的导电油墨是所有印刷电子器件的主要组成部分,可提供基本的器件结构和集成电路互连。我们可以为您提供用于各种类型印刷技术的金属纳米颗粒和微粒油墨:
  • 具有良好物理性能和导电性的银(Ag)油墨
  • 金(Au)、铂(Pt)、铜(Cu)和镍(Ni)油墨是电化学传感器、电池和燃料电池的首选
  • 生物电子学必不可少的柔性、生物相容性导电聚合物油墨
  • 表征良好的碳纳米材料油墨,具有大表面积,低缺陷,高化学稳定性和机械柔韧性,非常适合用做印刷电池、超级电容器、可拉伸生物电子学和可穿戴传感器中的电极材料
半导体油墨
半导体油墨是印刷电子设备的核心组分,很大程度决定了最终器件的性能。我们可以为您提供多种选择,包括传统的有机和无机半导体墨水,以及下一代二维材料墨水:
  • 无机金属氧化物油墨和有机半导体油墨具有一致的性能,如迁移率和带隙,可以为印刷有机发光二极管(OLED)、场效应晶体管(FET)和有机太阳能电池(OSC)器件提供可靠的性能
  • 新兴的2D纳米材料油墨具有直接带隙、低缺陷,易于制造,有望推动新颖的垂直集成下一代电子设备发展。
介电油墨
介电油墨和涂料在保护和增强导电材料的运行,完善储能设备以及使电子设备能够在偏置电压下工作方面发挥着重要作用。我们的介电油墨由溶剂中的有机聚合物或陶瓷,以及新型绝缘2D纳米材料(例如六方氮化硼)组成,以提供温度和电化学稳定性,这对于固态电池、场效应晶体管和神经形态器件来说非常重要。
底物
工作温度范围、粗糙度、机械性能、透明度和合适的润湿性是选择底物时要考虑的重要参数。使用合适的化学药品所进行的表面处理工艺通常有助于提高所选油墨在底物上的润湿性。我们可以为您提供一系列在玻璃或柔性塑料上涂有氧化铟锡(ITO)或氟掺杂氧化锡(FTO)的导电底物,包括各种底物厚度和表面电阻率。
相关产品资源
1/2