微电子学与纳米电子学
![采用微米和纳米级电子元件制成的印刷电路板的图示。 采用微米和纳米级电子元件制成的印刷电路板的图示。](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/materials-science-and-engineering-/printed-circuit-board/printed-circuit-board.jpg)
作为电子学的分支领域,微电子学和纳米电子学范畴的电子元件的典型标称尺寸分别为100至0.1微米(微电子学)和100纳米或更小(纳米电子学)。由于微芯片的密度显著提高,如今的先进电子设备具备了内存存储能力。通过减小场效应晶体管的尺寸,集成电路中可以容纳更多的元件,从而能打造重量轻、能耗低且功能更强大、能效更高的电子设备。
推荐类别
根据摩尔定律,单个芯片上可以集成的晶体管数目每两年便会增加一倍。自1965做出该预测以来,半导体制造技术曾按照此速率不断发展,带动了整个行业的革新。然而如今电子元件尺寸缩小的脚步已经放缓,制造亚微米级电子元件的主要挑战在于晶体管栅极的设计,它控制了通道内的电流。电子元件越小,制造难度就越大。物理和量子效应会使材料性质发生从宏观到纳米尺度的改变,从而影响原子间的相互作用和量子力学性质。
碳纳米管、氮化硼纳米管、量子点和石墨烯添加剂等创新材料的出现推动了纳米技术和微技术的小型化发展。如今,这些材料以及其他类似的材料都可在极其微小的尺度下高精度地塑形和操控。利用全新技术,可使电子材料以精确的厚度沉积和分层,甚至在原子尺度上也是如此。薄膜半导体设备制造技术使用导电、半导电和绝缘材料来大规模且低成本地实现高级功能。纳米电子学的现代制造方法包括图形成型(平板印刷术)、蚀刻、薄膜沉积和掺杂技术。
新兴研究领域关注纳米技术的新方法和量子力学效应。分子电子学以单个分子为电子元件实现与大尺寸电极的电接触。自旋电子学,也称自旋输运电子学,通过磁场和电场操控电子的自旋性质来产生自旋极化电流。与仅使用电荷相比,这种电流可实现更高的数据传输速率、存储容量、存储密度以及处理能力。
相关文章
- Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- 查找单(SWNT)、双(DWNT)和多壁碳纳米管(MWCNT)的独特属性和应用。
- 氧化石墨烯是一种独特的材料,可以看做连接有多种氧基官能团的单分子层石墨,官能团包括环氧基、碳基、羧基和羟基。
- 热电材料包含多种固体化合物,它们可以转化热能和电能。
- 阐释了石墨烯量子点的属性、合成及应用。GQD具有无毒性、良好溶解性、稳定的光激发光以及更好的表面接枝属性等优势。
- 查看完整内容 (66)
相关实验方案
- Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
- Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.
- 查看完整内容 (3)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.