Merck
主页应用材料科学与材料工程电池、超级电容器和燃料电池
电池、超级电容器和燃料电池
黄色背景下的圆柱形电池抽象画。显示电池横截面,突出显示内部隔层和构件。正负极端子均有标记,且用一条圆形路径表示电池周围的电子流向。内层以粉黄色显示,黑点代表离子。
电池燃料电池和超级电容器是采用不同电化学能量储存和转换机制的系统,但是具有相似的电化学特性,适用于高能量和高功率密度应用。
推荐类别
电池截面内的Sigma-Aldrich瓶子特性图。
电池材料
性能可靠的电池材料,保证可重复数据,支持从实验室到生产规模的研究需要。
购买产品
高纯度盐在培养皿中形成生动M字样
高纯度盐
我们提供各种高纯度盐类,包括硝酸盐、草酸盐、卤化物、硫酸盐、碳酸盐和醋酸盐。有无水和水合两种形式。 
购买产品
高纯度的氧化物和陶瓷可以用于轻质、高性能半导体的生产,以及高温热绝缘和电绝缘应用。
氧化物和陶瓷
我们提供类型丰富的高纯氧化物和陶瓷产品,它们均采用专业的合成和纯化技术制备并具有特定的粒子尺寸。
购买产品
该图显示了元素周期表中的金属元素部分,及其符号以及原子序数。
高纯度金属和合金
我们提供一系列具有不同组成和颗粒尺寸的高纯度金属和合金,甚至还可以根据您的研究和产品应用定制产品。
购买产品
Batteries
电池
电池由电极(阴极(+)和阳极(-))、导电电解质以及阳极和阴极之间的隔板所组成。在可充电锂离子电池(LIB)中,单价锂阳离子在电极之间迁移。放电时,阳极(-)氧化(失去电子),阴极发生还原反应(获得电子)。充电时,这一过程逆转。由于其高能量、功率密度和改善的安全性和较低的材料成本,LIB革新了电子行业并进入我们生活中的方方面面,包括从移动设备到电动汽车。在2019年,开发LIB技术的科学家获得了诺贝尔化学奖。 
文档搜索
想要了解更具体的信息?
访问我们的文档搜索工具,搜索数据说明书、证书和技术文档。
查找相关文档
Illustration of a PEM fuel cell with a blue background. The image shows the flow of hydrogen (H2) and oxygen (O2) into the cell, with water (H2O) as a byproduct. The diagram includes arrows indicating the movement of electrons (e-) and protons (H+), and the internal structure with several layers and flow channels.
燃料电池
燃料电池由阳极、阴极和导电电解质组成,通常串联连接而形成电池堆,从而提高产生的总电量。其电极由多孔材料组成,且表面涂布催化剂以产生电能。根据所用电解质的类型,燃料电池主要分为五大类:聚合物电解质膜、固体氧化物、磷酸、碱和熔融碳酸盐。聚合物电解质膜也称质子交换膜(PEM),该技术被认为最有望替代碱性燃料电池技术。
凭借高效率、低排放和低环境影响,燃料电池已经成为一种优于传统燃烧引擎的替代技术。燃料电池只产生热量和废物水,所以有望成为未来电源的候选对象,可用于包括便携式设备、固定式设备和运输解决方案在内的各种应用。
Example of a supercapacitor made from two electrodes, an electrolyte, and a separator to allow the transfer of ions, while keeping the polarizing electrodes separate.
超级电容器
超级电容器的组成和电池相似。但是,超级电容器的特点在于其电荷储存能力。电极材料对超级电容器的储存性能有一定的贡献,电容器可分为三类:具有静电作用的双层电容器、具有电化学作用的准电容器和具有双重作用的混合电容器。
超级电容器是一种具有高能量储存能力、长保质期和快速充电能力的高密度能源,是混合动力汽车、便携式设备和能量捕获等领域应用的理想选择。 