Merck
液晶材料
液晶是一种可流动的液体,具有典型晶体材料组成分子的取向序和空间序
液晶是一种高度结构化的液体,组成分子具有取向序(向列型、胆甾型)和空间序(层列型)。分子序类型是由具有一百多种已知液晶相的液晶分子的形状和手性来控制的。液晶膜中的分子取向使得其的光学特性(例如折射率、反射率、透射率)会随波长(颜色)和入射光的偏振而发生变化 
液晶是刺激响应型材料。它们的分子序使得其对于各种环境变量极其敏感,如温度、电场和磁场或化学物质吸附。由于具有类液体行为和光学各向异性两大关键属性,液晶主要用于可切换显示和光电器件。液晶聚合物网络和弹性体是一种极富前景的刺激响应型材料,受到学界、政府和工业研究人员深入研究,在软机器人、加固型电子和健康科学方面具有潜在的应用前景。
我们可以为您提供许多成分明确的向列型、胆甾相、层列型,以及碟型液晶,以及若干种聚合液晶材料。另外,我们还能为您提供数种液晶元产品选择,后者是具有已知液晶序的分子嵌段。我们的液晶构建砌块是通常用于制造液晶分子的合成子。我们的一系列创新液晶材料产品组合可以帮助您加快科学突破进程。 
产品
按相关性排序
显示35的1-20
变更视图
显示35的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 35 结果的1-20
页码 1 来自 2