Merck
碳纳米材料
由sp2杂化碳构建的空心圆柱结构碳纳米管的图示
碳纳米材料是一个庞大的碳同素异形体家族,包括0维的富勒烯和量子点、1维的碳纳米管(CNT)、2维的石墨烯和3维的纳米金刚石和纳米角。凭借独特的理化性质,该类材料的应用非常广泛。欢迎浏览我们种类齐全的创新碳纳米材料产品组合,并借助它们实现科学突破。更多关于纳米结构材料的信息,请参阅我们的 纳米材料教程。 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
富勒烯
富勒烯也称为巴基球。我们提供从C60d到C70、C76、C78和C84等种类繁多的富勒烯,产品为原始形式,或带有便于其分散和加工的功能团。富勒烯用于轻型复合材料、催化剂载体、生物科学和替代能源应用。我们的富勒烯产品可扩展性高,可让您轻松地将产品设想变为现实。
碳纳米管
碳纳米管可根据同心壁的数量归类为单壁纳米管(SWCNT)、双壁纳米管(DWCNT)或多壁纳米管(MWCNT)。单壁碳纳米管(SWCNT)的直径和螺旋角对其电学性质有重大影响,从而使一些纳米管表现出金属导体的行为,而另一些纳米管表现为直接跃迁半导体 。我们的手性特异性SWCNT是制备基于场效应晶体管的高性能电子器件的理想选择。我们的可拉伸多壁碳纳米管 (MWCNT) 产品系列能帮助您轻松地将纯MWCNT加工为有用的外观形式,如膜和纤维,而不需要进行破坏性后处理(这种后处理通常会损坏原始CNT的结构和性质,或降低其在最终应用中的性能)。凭借高纵横比和电导率、出众的热传导率和强大的机械特性,CNT可为柔性透明导电屏幕、生物电子学、人造肌肉、纤维电子学和智能织物中的前沿应用助一臂之力。
石墨烯
石墨烯是最有发展潜力的碳纳米材料之一。石墨烯具有单原子层结构、高表面积和稳定的机械和电化学性质。它已经成为生物电子设备、能源、轻型复合材料和生物医学应用的研究重点。研究人员证明,当两层石墨烯以一个有效的“魔角”扭曲在一起时或者完全成为绝缘体时,就能在零电阻下导电,从而使设备性能发生重大改变。我们的石墨烯、石墨烯纳米带和氧化石墨烯材料系列有各种形式供选择,可以轻松融入您的所有应用。
纳米金刚石
我们的荧光纳米金刚石是高度稳定的生物成像工具,其毒性低、生物相容性高且光稳定性高。此外,它们还没有光致闪烁、荧光寿命长(大于10 纳秒)且易于生物功能化修饰,从而能帮助您在研究中获得成功。  
碳基量子点
欢迎浏览我们没有毒性的碳量子点和石墨烯量子点产品,它们具有良好的溶解性、稳定的光致发光特性和更好的表面接枝能力,因此有望替代无机量子点。
其他碳纳米材料
此外,我们还提供其他碳纳米材料,比如碳纳米角(CNH)和碳纳米纤维(CNF)。我们卓越的碳纳米角表面面积大、导电和导热性高、可溶液加工性良好,而且可以进行大规模生产。碳纳米角是催化剂载体、气体储存、能量储存、药物递送和光治疗的可行选择。
我们的碳纳米角具有不连续性、高度石墨化,非常兼容绝大多数聚合物加工技术,可按照等向和非等向模式中分布。它们是一种具有成本效益的材料,有卓越的机械特性和很高的导热性和导电性,各种基质,热塑(性)塑料、热固性塑料、弹性体、陶瓷和金属。此外,碳纳米角具有独特的表面状态,有利于官能团化和其他表面改性技术,以根据应用调整/设计纳米纤维。