生物电子学
生物电子学是一个结合了生物学和电子学的交叉学科领域,可用于诊断和治疗保健应用。通过采用影响神经信号传导中特定分子过程的生物电子技术,可以监测和控制神经系统的调节活动。生物电子医学处理一系列疾病和障碍,如失明、心血管疾病、糖尿病、发炎性和神经退行性疾病和瘫痪。
推荐类别
生物电子设备通过刺激、调节或阻止大脑和机体功能器官之间的特定电子通信信号起作用,从而实现个性化的治疗。常见的生物医学设备包括调节心率的心脏起搏器和模仿人体环境的机器人假肢。血糖监测仪等生物传感器可检测酶、病原体或毒性物质。可穿戴生物电子设备能够监测生命体征,检测生物标志物,或捕获表皮能量。先进的生物电子植入物无需电线或电池即可工作,并且根据应用的不同,具有侵害性极小、可消化、可完全吸收等特点。
材料设计和设备构造领域的创新已经显著提高了生物电子设备的灵敏度和生物相容性。由于其良好的导电性、弹性和很小的尺寸,碳纳米管、石墨烯和其他二维纳米材料、导电聚合物、金纳米颗粒和量子点等柔软轻质的超薄材料非常适合于生物电子应用。
详情请参阅我们 Material Matters™(材料问题)期刊的生物电子学专题。
相关文章
- 新兴的印刷电子领域需要一套功能材料以供使用,包括可弯曲的和大面积的显示器、无线射频识别标签、便携式能量收集和存储、生物医学和环境传感器阵列5,6 和逻辑电路。
- 纳米粘土是层状矿物硅酸盐的纳米颗粒。蒙脱土、膨润土、埃洛石纳米粘土和有机粘土用在聚合物粘土纳米复合材料中,作为流变改性剂和药物递送载体。
- 氧化石墨烯是一种独特的材料,可以看做连接有多种氧基官能团的单分子层石墨,官能团包括环氧基、碳基、羧基和羟基。
- 查找单(SWNT)、双(DWNT)和多壁碳纳米管(MWCNT)的独特属性和应用。
- LEP支持广泛的重要应用,包括传感器、柔性 LED 显示和照明装置、光泵激光器和潜在的聚合物二极管激光器。
- 查看完整内容 (43)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.